Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di calibrazione a ioni positivi Pierce™ LTQ ESI
Codice prodotto. 11320360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11320360 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11320360 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88322
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Calibrate LTQ, LTQ Orbitrap, LXQ and LCQ FLEET mass spectrometers using a mixture of highly purified ionizable molecules designed for positive mode calibration.
Thermo Scientific™ Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution is a mixture of highly purified ionizable molecules specifically designed for positive mode calibration of Thermo Scientific™ ion trap and orbitrap instruments.
The Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution is a ready-to-use liquid formulation ideal for quickly performing the routine calibration required to maintain the robust performance of Thermo Scientific Mass Spectrometers. The LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution is manufactured at an ISO 9001 facility and each lot is quality controlled with strict specifications. The stable solution is provided in a leak-proof, high-purity PTFE bottle.
Highlights:
  • Strong peaks – mixture of caffeine, MRFA and Ultramark 1621 in a acetonitrile/methanol/acetic solution
  • Ready-to-use – load the mass reference standard into a syringe and inject into the instrument
  • High-purity – mass spectrometry grade reagents in a non-leachable container
  • Stable – store at room temperature for more than one year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Calibration Solution
Product Line Pierce
Content And Storage Store between 2°C and 8°C.
Starting Material Peptides
Tipo di prodotto finale Peptides
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Calibration
Quantità 10 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, methanol, acetonitrile