Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di calibrazione a ioni positivi Pierce™ LTQ Velos ESI
Codice prodotto. 11340360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340360 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11340360 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88323
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Calibrate LTQ Velos, LTQ Orbitrap and other mass spectrometers using a mixture of highly purified ionizable molecules designed for positive mode calibration.
Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution is a mixture of highly purified ionizable molecules designed for positive mode calibration of Thermo Scientific™ LTQ Velos series mass spectrometer instruments.
The Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution is a ready-to-use liquid formulation ideal for quickly performing the routine calibration required to maintain the robust performance of Thermo Scientific Mass Spectrometers. The LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution is manufactured at an ISO 9001 facility and each lot is quality controlled with strict specifications. The stable solution is provided in a leak-proof, high-purity PTFE bottle.
Highlights:
  • Strong peaks – mixture of caffeine, MRFA, Ultramark 1621 and n-butylamine in a acetonitrile/methanol/acetic solution
  • Ready-to-use – load the mass reference standard into a syringe and inject into the instrument
  • High-purity – mass spectrometry grade reagents in a non-leachable container
  • Stable – store at room temperature for more than one year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Calibration Solution
Product Line Pierce
Content And Storage Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot).
Starting Material Peptides
Tipo di prodotto finale Peptides
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Calibration
Quantità 10 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid