Learn More
Thermo Scientific™ MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)
Crosslink amines to sulfhydryls with this short crosslinker composed of NHS-ester and maleimide groups at ends of an aromatic, 6-atom (7.3A) spacer arm.
Marca: Thermo Scientific™ 22311
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce MBS is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a short aromatic spacer arm (7.3 Ås).
Highlights:
- Popular for forming enzyme immunoconjugates
- Reactive groups: NHS-ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
Specifica
Amine-Sulfhydryl | |
MBS | |
No | |
Upon receipt store desiccated at 4°C. | |
Ambient | |
Chemical Labeling | |
Maleimide, NHS Ester | |
Powder | |
DMF, DMSO | |
No |
No | |
314.25 | |
7.3 Å | |
Yes | |
Pierce™ | |
Heterobifunctional | |
Short (<10 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Crosslinker |
Sicurezza e movimentazione
- MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-[3-[[(2, 5-dioxopyrrolidinyl)oxy] carbonyl]phenyl]-1Hpyrrole-2,5-dione
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.