Learn More
Thermo Scientific™ Kit di substrato Metal Enhanced DAB Pierce™
Codice prodotto. 11809280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
275 mL of 1X working solution
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11809280 275 mL of 1X working solution 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11809280 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 34065
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Special formulation of diaminobenzidine peroxidase substrate that uses cobalt and nickel chloride to yield intense color for IHC staining.
Thermo Scientific™ Pierce Metal-Enhanced DAB Substrate Kit uses cobalt and nickel chloride in a special formulation of diaminobenzidine peroxidase substrate that yields intense color for immunohistochemical staining.
The color produced by DAB (3,3'-diaminobenzidine) can be intensified by the addition of metals such as nickel, copper, silver and cobalt that form more dense complexes upon reaction in HRP-peroxide substrate reactions. The near-black signal (precipitate) is easy to photograph.
Highlights:
  • Incredible sensitivity – 50 times more sensitive than the traditional DAB method and 30 times more sensitive than other metal-intensified versions of DAB
  • Low background, high intensity – get a crisp dark brown-black precipitate and, even with the increased intensity, background is almost nonexistent
  • Six-hour stability – working solution is stable for more than six hours at room temperature
Includes:
Metal Enhanced DAB (10X), 25mL; Stable Peroxide Buffer, 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di rilevamento Chromogenic, Colorimetric
Quantità 275 mL of 1X working solution
Content And Storage
  • Metal Enhanced DAB (10X), 25 mL (store at -20°C)
  • Stable Peroxide Buffer, 250 mL (store at 4°C)
Substrato DAB (Enhanced)
Tipo di substrato HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate
Product Line Pierce
Da utilizzare con (applicazione) Immunodetection, IHC (Immunohistochemistry)
Product Type DAB Substrate Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metal Enhanced DAB Substrate Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanediol, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Cobalt chloride(Co