Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Codice prodotto. 11871335 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11871335 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11871335 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 23011
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Methyl methanethiosulfonate (CAS 2949-92-0); reversibly blocks cysteines (sulfhydryl groups) to facilitate study of enzyme activation and protein functions.
Thermo Scientific™ Pierce MMTS is methyl methanethiosulfonate, a small compound that enables cysteines and other sulfhydryl groups to be reversibly blocked to facilitate study of enzyme activation and other protein functions.
Highlights:
  • Converts -SH groups to -S-S-CH3
  • Liquid with density of 1.337 (10 M, ∽150 μL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Thiol
Content And Storage Upon receipt store at 4°C.
Label or Dye Unreactive Group
Tipo di etichetta Blocking Groups
Linea di prodotti Pierce
Reactive Moiety Thiol
Forma Liquid
Quantità 200 mg
Product Type Methyl Methanethiosulfonate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonothioicacid