Learn More
Thermo Scientific™ Kit di preparazione Pierce™ per IgG murine 1 Fab e F(ab')2
Codice prodotto. 10781775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Kit resina da 2.5 ml
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10781775 Kit resina da 2.5 ml 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10781775 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 44980
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Efficiently digest mouse IgG1 antibodies into Fab or F(ab')2 fragments with immobilized ficin protease.
The Thermo Scientific Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit uses immobilized ficin protease to efficiently digest mouse IgG1 into Fab or F(ab')2 fragments, depending on the chosen reaction conditions.
Features of the Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit:
  • High capacity—kit provides for fragmenting 0.25 to 4 mg IgG
  • Complete—kit includes all reagents needed to prepare and purify antibody fragments
  • Enzyme-free digestion products—Immobilized Ficin (beaded agarose resin) provides for control of the digestion reaction and complete removal of resulting antibody fragments from the proteolytic enzyme
  • Optimized for mouse IgG1—the kit procedure is optimized for mouse IgG1; the only effective method for this IgG species and subclass
Related Products
  • Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit (Cat. No. 44680)
  • Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit (Cat. No. 44988)
  • Pierce™ Fab Preparation Kit (Cat. No. 44985)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Sufficient For: 10 antibody samples, each containing 0.25 to 4 mg IgG
• Pierce Ficin Agarose, 2.5 mL
• Cysteine-HCl, 1 g
• Mouse IgG1 Digestion Buffer, 120 mL
• NAb Protein A Plus Spin Column, 1 mL, 1 column
• Protein A Binding Buffer, 120 mL
• IgG Elution Buffer, 120 mL
• Zeba Desalt Spin Columns, 7K MWCO, 2 mL, 10 columns
• Spin Columns, 0.8 mL, 10 columns
• Microcentrifuge tubes, 2 mL, 30 tubes
Store at 4–8°C.
Product Line Pierce
Quantità Kit resina da 2.5 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate