Learn More
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Codice prodotto. 11869250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11869250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11869250 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 34005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    94.01€ / 25g
    Risparmia 24.99€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Water-soluble horseradish peroxidase (HRP) substrate that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
Thermo Scientific™ Pierce OPD is a water-soluble substrate for horseradish peroxidase (HRP) that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride) yields a water-soluble yellow-orange product when reacted with peroxidase with an absorbance maximum of 492nm. OPD can easily be dissolved in a substrate buffer such as Thermo Scientific Stable Peroxide Substrate Buffer (Part No. 34062).
Highlights:
  • Water soluble product when reacted with peroxidase
  • Absorbance maximum of 492nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pierce OPD Powder
Product Type ELISA Substrate
Quantità 25 g
Metodo di rilevamento Colorimetric
Substrate Properties Chemical Substrate
Tipo di substrato HRP (Horseradish Peroxidase)
Content And Storage Upon receipt store product at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-phenylenediamine dihydrochloride