Learn More
Thermo Scientific™ Miscela per calibrazione tempo di ritenzione del peptide Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture enables reversed phase liquid chromatography (LC) and mass spectrometry (LC-MS) users to optimize and confirm correct operation of their equipment.
The Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture is used to optimize and assess LC parameters, identify total peptide elution window and optimize MS parameters. Testing the mixture frequently throughout the lifetime of a column or including it in quantitative samples makes it possible to monitor and normalize LC-MS performance between samples and over time. When used with Thermo Scientific Pinpoint 1.1 software, the calibration mixture is used to predict peptide retention times based upon peptide sequence and ease the transfer of methods between LC-MS platforms.
Highlights:
- Assessment of chromatography and MS instrument performance
- Prediction of peptide retention across multiple instrument platforms
- Prediction of peptide retention time from sequence using calculated hydrophobicity factor
- Optimization of scheduled MS acquisition windows for improved quantification and increased multiplexing
- Internal standard to normalize for variation in retention times and peak intensities between runs
Specifica
Specifica
| Descrizione | Miscela di calibrazione del tempo di ritenzione peptidica |
| Formulazione | Miscela di 15 peptidi sintetici pesanti, 0.5 uM ciascuno |
| Product Type | Peptide Retention Time Calibration Mixture |
| Sufficiente per | Da 5 a 100 utilizzi |
| Quantità | 50 µl |
| Da utilizzare con (applicazione) | LC-MS |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile