Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Codice prodotto. 11896714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11896714 400 mL 400mL
11886714 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11896714 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 17909
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Perform DNA extractions with this phenol:chloroform:isoamyl alcohol mixture (25:24:1), accompanied by a buffer to equilibrate the solution at either pH 6.7 or pH 8.0.
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform is phenol supplied premixed with chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) and accompanying bottle of buffer to equilibrate at either pH 6.7 or pH 8.0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform is phenol supplied premixed with chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) and accompanying bottle of buffer to equilibrate at either pH 6.7 or pH 8.0.
Highlights:
  • Offers excellent, nuclease-free performance
  • Phenol is supplied premixed with Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
  • Supplied at pH 6.7 for special, lower pH DNA extractions; for most DNA applications, the alkaline buffer (included) should be added to produce a pH of 8.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Da utilizzare con (applicazione) DNA Extraction
Product Type Phenol Chloroform and Tris Buffer
Quantità 400 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, trichloromethane, pentanol isomers