Learn More
Thermo Scientific™ PITC (Edman's Reagent) (phenylisothiocyanate)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce PITC (phenylisothiocyanate) is a high-purity reagent for pre-column quantitative derivatization of amino acids by reverse-phase HPLC.
Highlights:
- Also known as Edman's Reagent
- Reacts readily with amino acids in 5 to 10 minutes at room temperature
- Resulting phenylthiocarbamyl derivatives can be separated and quantified in 30 minutes using reverse-phase HPLC to produce stable products with all amino acids including proline
Ordering Alerts:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Specifica
Specifica
| Product Type | PITC |
| Reattività chimica | Amine |
| Content And Storage | Upon receipt store at room temperature. |
| Label or Dye | Other Label or Dye |
| Quantità | 10 x 1 mL |
| Forma | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenylisothiocyanate (PITC)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .