Descrizione
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase Kit contains horseradish peroxidase enzyme that has been aldehyde-activated with periodate to enable high-efficiency labeling and preparation of protein or antibody conjugates.
Other amine-reactive chemistries, like glutaraldehyde, have a tendency to polymerize and produce lower amounts of viable conjugate. Sugar residues present on HRP have been oxidized with periodate to produce aldehydes that react with primary amines. Plus Activated Peroxidase is mixed with the protein to be coupled at a pH compatible with your protein or antibody. After incubating the reaction for one to two hours, the conjugate linkage is reduced and the activated HRP quenched with ethanolamine. The conjugate is purified by desalting or by dialysis. If you are preparing an antibody-HRP conjugate, use the Thermo Scientific Pierce Conjugate Purification Kit (Part No. 44920) to separate unreacted enzyme from the conjugate.
Highlights:
- Reacts with readily accessible primary amines to form a covalent secondary amine bond
- Can be stored for at least 12 months at -20°C
- Consistent conjugation yields reliable conjugates
- Enzyme activity is 120-200 units/mg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Sufficient For: 5 enzyme-labeling reactions, each with up to 1 mg of antibody (IgG) • Plus Activated Peroxidase, 5 x 1 mg • Sodium cyanoborohydride solution, 1 x 0.5 mL • Quenching Buffer, 25 mL • PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack • Carbonate-Bicarbonate Buffer Pack (makes 500 mL), 1 pack Store at -20°C. |
| Product Line | EZ-Link |
| Sufficiente per | 5 Enzyme Labeling Reactions |
| Labeling Target | Antibodies (General), Proteins (General) |
| Label or Dye | HRP (Horseradish Peroxidase) |
| Labeling Scale | 0.5-1 mg |
| Quantità | Kit da 1 piastra |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- EUH204-Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine