Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-free
Codice prodotto. 15672129 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15672129 30 Tablets pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice prodotto. 15672129 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A32955
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets are broad-spectrum protease inhibitors that are highly effective at preventing proteolytic degradation for cell lysis and protein extraction experiments
Pierce Protease Inhibitor Tablets protect proteins from proteolytic degradation through inhibition of the serine-proteases, cysteine-proteases, aspartic acid-proteases and aminopeptidases that are typically present in cellular lysate samples. The tablets contain AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin and pepstatin A. Stable for storage at 4°C for up to 12 months, each mini or large tablet tablet is sufficient for 10mL or 50mL of solution, respectively, and is suitable for reagent preparation prior to protein extraction from tissue and cultured cells.
Highlights:
  • Improved formulation&mdsashtablets dissolve quickly into a clear solution
  • Economical – more cost-effective than other commercially available formulations for equivalent volumes
  • Convenient&mdsashready-to-use, fully disclosed, broad-spectrum formulations
  • Compatible&mdsashuse directly with Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-free- formulated without EDTA, a metalloproteinase inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EDTA-Free
Product Type Protease Inhibitor
Content And Storage 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Shipping Condition Room Temperature
Forma Solid
Product Line Pierce
Sufficiente per 10 mL Solution
Inibitori Protease Inhibitor
Quantità 30 Tablets
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride