Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Codice prodotto. 15677308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15677308 20 Tablets pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice prodotto. 15677308 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A32965
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Tablets are broad-spectrum protease inhibitors that are highly effective at preventing proteolytic degradation for cell lysis and protein extraction experiments
Pierce Protease Inhibitor Tablets protect proteins from proteolytic degradation through inhibition of the serine-proteases, cysteine-proteases, aspartic acid-proteases and aminopeptidases that are typically present in cellular lysate samples. The tablets contain AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin and pepstatin A. Stable for storage at 4°C for up to 12 months, each mini or large tablet tablet is sufficient for 10mL or 50mL of solution, respectively, and is suitable for reagent preparation prior to protein extraction from tissue and cultured cells.
Highlights:
  • Improved formulation&mdsashtablets dissolve quickly into a clear solution
  • Economical – more cost-effective than other commercially available formulations for equivalent volumes
  • Convenient&mdsashready-to-use, fully disclosed, broad-spectrum formulations
  • Compatible&mdsashuse directly with Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-free- formulated without EDTA, a metalloproteinase inhibitor (only for EDTA-free formulations)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Product Type Protease Inhibitor Cocktail
    Content And Storage 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
    Shipping Condition Room Temperature
    Forma Solid
    Product Line Pierce
    Sufficiente per 50 mL Solution
    Inibitori Protease Inhibitor
    Quantità 20 Tablets
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
    Avvertenza
    • Pericolo
    Categoria di pericolo
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
    Indicazioni di pericolo
    • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
    • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
    Consigli di prudenza
    • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
    • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
    • P330-Sciacquare la bocca.
    • P331-NON provocare il vomito.
    • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride