Descrizione
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors are small packages of individual protease inhibitor peptides and compounds for customized formulation or modification of protease inhibitor cocktails.
The individual reagents include AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A, and PMSF. Although Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails provide convenient and optimized broad-spectrum protease inhibition for routine cell lysis and assay needs, certain applications require a more customized approach. By offering the individual high-quality reagents used to make our cocktail products, we provide you with the tools needed to apply a protease inhibitor individually, supplement a cocktail, or combine several components to make customized protease inhibitor cocktails for specialized applications.
Highlights:
- High-quality reagents in convenient and affordable package sizes
- Purchase individually to prepare customized protease inhibitor cocktails
- Supplement Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, whose formulations are fully disclosed, to achieve desired concentrations of specific component reagents
Specifica
Specifica
| Descrizione | Inibitore della proteasi AEBSF Pierce |
| Product Type | Protease Inhibitor |
| Content And Storage | Store between 2°C and 25°C |
| Forma | Lyophilized |
| Product Line | Pierce |
| Tipo di reagente | Protease Inhibitor |
| Inibitori | Protease Inhibitor |
| Quantità | 100 mg |
Sicurezza e movimentazione
- AEBSF Protease Inhibitor
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride