Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrators PES, 10K MWCO, 0.5–100 mL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Quickly concentrate proteins and biological samples with Thermo Scientific Pierce Protein Concentrators PES (polyethersulfone), which are disposable ultrafiltration centrifugation devices that enable fast sample recovery and a short processing time. These concentrator columns can be used with standard microcentrifuge equipment, and samples can be collected without the need for invert spinning. Samples can be concentrated with or without desalting. These concentrators have a molecular weight cutoff (MWCO) of 10K and can be used for processing volumes from 0.5 to 100 mL.
La membrana in PES di questo dispositivo è disponibile in cinque diversi tagli del peso molecolare (MWCO): 3 K, 5 K, 10 K, 30 K e 100 K e può essere utilizzata per volumi di campione compresi tra 100 μl e 100 ml. Gli MWCO sono incisi sui lati dei concentratori per facilità di identificazione, mentre una finestra trasparente graduata sul lato di ciascun dispositivo consente una determinazione visiva del volume di campione concentrato (retentato). Il design esclusivo offre risultati affidabili e costanti. Il dispositivo è disponibile in diversi formati per gestire volumi massimi di campione di 0.5 ml, 6 ml, 20 ml e 100 ml.
- Trattamento rapido — il design esclusivo riduce al minimo la contaminazione consentendo di ottenere una concentrazione del campione compresa tra 10e 30 volte in 5–30 minuti per MWCO 10 K (in base al dispositivo — i tempi possono variare con altri MWCO’), anche in caso di soluzioni cariche di particelle.
- Elevato recupero — >90% dei campioni proteici trattenuti rimuovendo i contaminanti o i tamponi di scambio.
- Praticità — i contrassegni chiari, l'ampia camera per campioni e la camera per filtrato rimovibile rendono la manipolazione semplice e facile.
- Compatibilità con strumenti — il prodotto può essere impiegato con centrifughe standard con rotori ad angolo fisso o oscillanti.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Descrizione | Pierce™ Protein Concentrator PES, 10K MWCO, 2-6 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Purification Target | Protein |
| Quantità | 24 reazioni |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Tipo | Filtrazione, membrana in polietersulfone |
| Vedi altri risultati |