Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasi K Pierce™
Codice prodotto. 11826724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11826724 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11826724 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 17916
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cleave at the carboxyl-side of aliphatic, aromatic or hydrophobic residues and digest-inactivate DNase and RNase in nucleic acid purification using this protease.
Thermo Scientific™ Pierce Proteinase K is a protease that cleaves at the carboxyl side of aliphatic, aromatic or hydrophobic residues and is commonly used to digest and inactivate DNase and RNase during in nucleic acid purification.
Calcium is not essential to the function of proteinase K. Therefore, EDTA and other chelating agents do not interfere with the activity and may be used alongside proteinase K to inactivate calcium-dependent nucleases in DNA and RNA preparation.
Highlights:
  • Has a high activity that is stable across a wide range of pH and temperature conditions; suited to short digestion times
  • Activity is increased at elevated temperatures up to 65°C
  • RNase- and DNase-free
Ordering Alerts:
Supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.
Forma Powder
Quantità 100 mg
Product Type Proteinase K
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Proteinase K Powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases