Descrizione
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Endotoxin level <0.005 EU/mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con | Gel Clot and Chromogenic Endotoxin Assay |
| Quantità | 30 Tubes |
| Product Type | Test Tube |
| Diametro (sistema imperiale) | 13 mm |