Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Plate Strips with Frame, 12 x 8 well
Codice prodotto. 17875187 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 plates, 1 frame
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17875187 5 plates, 1 frame 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17875187 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A43888
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
The endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
These endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Endotoxin level <0.0005 EU/well. 12 strip x 8 well 96-well plate, strips are individual wrapped.
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Chromogenic LAL Endotoxin Assay, Kinetic Chromogenic LAL Assay and Kinetic Turbidimetric LAL Assay
Quantità 5 plates, 1 frame