Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Pierce™
Codice prodotto. 10083593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 Units
Dimensione della confezione:
200 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10083593 200 Units 200 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083593 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 15075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    223.65€ / 200 unità
    Risparmia 17.35€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rapidly dispense reagents with multi-channel pipettors using these sterile, sturdy and disposable reservoirs molded from high-impact polystyrene.
Thermo Scientific™ Pierce Reagent Reservoirs are sterile, sturdy, disposable and molded from high-impact polystyrene.
Additional Information and Online Ordering
Reservoirs facilitate repeated multi-channel pipetting for reagent delivery to microplates.
Highlights:
  • Sterile, sturdy reservoirs are molded from high-impact polystyrene
    Reservoirs facilitate repeated pick up of reagents by multi-channel pipettors for delivery to 96-well plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pierce ELISA Reagent Reservoirs
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Quantità 200 Units
Content And Storage Store at room temperature.
Compatibilità piastre 96-Well Plate, 384-Well Plate
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom