Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS
Codice prodotto. 13464209 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 13464209
Marca: Thermo Scientific™ 88326
An exact solution of reserpine specifically designed for performance evaluation of mass spectrometers, including the Thermo Scientific™ ion trap and TSQ series of instruments.
Thermo Scientific™ Pierce Reserpine Standard for LC-MS is an exact solution of reserpine specifically designed for performance evaluation of mass spectrometers, including the Thermo Scientific ion trap and TSQ series of instruments.
Additional Information and Online Ordering
The Pierce Reserpine Standard for LC-MS is a pre-diluted liquid formulation ideal to quickly perform installation specifications of Thermo Scientific (and other) mass spectrometers. The standard is provided in a concentration of 100pg/μL in 50% isopropyl alcohol and requires minimal additional dilutions. The product is provided in a pack of 5 x 1mL glass amber vials with PTFE-lined screw caps. The Pierce Reserpine Standard for LC-MS is manufactured at an ISO 9001 facility and each lot is quality controlled with strict specifications.
Highlights:
  • Convenient – provided pre-diluted and requires minimal additional dilutions to reach target concentration for injection
  • Safe handling – unlike glass ampules, cap can be easily removed and replaced when withdrawing solution
  • High-purity – mass spectrometry grade reagent in non-leachable screw-cap vials
  • Stable – store at 4°C for up to one year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Reserpine Standard
Product Line Pierce
Content And Storage Store in a cool, dry, well-ventilated area, protected from direct sunlight.
Starting Material Peptides, Small Molecules
Tipo di prodotto finale Peptides, Small Molecules
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Calibration
Quantità 5 x 1 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce Reserpine Standard for LC-MS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol