Learn More
Thermo Scientific™ SATA Pierce™
Codice prodotto. 10750805 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10750805 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10750805 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 26102
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Short (2.8A), amine-reactive (NHS ester) sulfhydryl-addition reagent; creates stable (protected yet exposable) -SH group for protein crosslinking strategies.
Thermo Scientific™ Pierce SATA is a short-chain (2.8 Å spacer arm) reagent for covalent modification of primary amines and addition of a stable yet exposable sulfhydryl group to facilitate heterobifunctional crosslinking strategies.
Highlights:
  • Reacts with primary amines to add protected sulfhydryls
  • An easy deprotection step generates a free sulfhydryl group
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine
Content And Storage Upon receipt store desiccated at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
Label or Dye Sulfhydryl Group
Tipo di etichetta Conjugating Groups
Linea di prodotti Pierce
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Tipo di reagente SATA
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Product Type Crosslinker