Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Codice prodotto. 10066813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 1 mg
Dimensione della confezione:
50mg
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10066813 50 mg 50mg
15890853 10 x 1 mg pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10066813 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22360
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce SMCC is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a medium-length cyclohexane-stabilized spacer arm (8.3 Ås).
Highlights:
  • Cyclohexane bridge adds stability to the maleimide-reactive group; N-(4-carboxycyclohexylmethyl) maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7.0 at 4°C
  • Ideal for coupling enzymes to antibodies
  • Reactive groups: NHS-ester and maleimide
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Sulfhydryl
Cleavable By Thiols
Peso molecolare 334.32
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 8.3 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard, Single-use
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SMCC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate