Learn More
Thermo Scientific™ SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Codice prodotto. 10096573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10096573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10096573 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22363
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Crosslink amines to sulfhydryls with this long crosslinker composed of NHS-ester and maleimide groups at ends of an aliphatic, 12-atom (14.2A) spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce SMPH is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a long spacer arm (14.2 Ås).
Highlights:
  • NHS-ester reacts with a primary amine to form a stable amide bond
  • Maleimide reacts with a sulfhydryl forming a stable thioether bond
  • More hydrophilic spacer than BMPS, GMBS, EMCS or SMPB
  • Reactive groups: NHS ester and maleimide
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Sulfhydryl
Cleavable No
Descrizione SMPH
Peso molecolare 379.36
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 14.2 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Solid
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: SMPH: Succinimidyl-6- (Beta-Maleimidopropionamido) Hexanoate