Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Codice prodotto. 11821475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11821475 100 g 100g
10465715 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11821475 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28364
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Perform routine protein electrophoresis and cell lysis methods using this popular, standard-grade SDS detergent.
Thermo Scientific Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) is standard-grade SDS detergent for use in protein polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Features of Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl):
  • Popular anionic detergent for a variety of protein methods
  • Especially useful for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • Common component of cell lysis buffers
This lauryl-grade sodium dodecyl sulfate (SDS) is a popular anionic detergent for routine protein electrophoresis and cell lysis methods. The formulation is a mixture of several different alkyl sulfate chain lengths (C10 to C18).
Properties of SDS (values for pure C12):
  • Molecular Weight: 288.5 g
  • Detergent Class: Ionic (anionic)
  • Aggregation Number: 62
  • Micelle Molecular Weight: 18,000 g
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 6 to 8 mM (0.1728 to 0.2304%, w/v)
  • Cloud Point: >100°C
  • Dialyzable: No
Specifications for Sodium Dodecyl Sulfate:
  • Visual: White powder, free of foreign material.
  • Solubility: 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow.
  • Chain length: C12 >60%; C14 = 20 to 35%; C16 <10%; C10 and C18 <1% each
Related Products
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12 (Cat. No. 28312)
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), 20% Solution (Cat. No. 62202)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Product Type Detergent
Solubilità 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Forma Powder
Tipo di reagente Detergent (Pure)
Quantità 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sodium dodecyl sulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate