Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di arresto Pierce™ per TMB
Codice prodotto. 10187433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
55 mL
Dimensione della confezione:
55mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10187433 55 mL 55mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10187433 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N600
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Stop TMB-based ELISA detection with this 0.16M sulfuric acid for use with the ELISA substrate 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine (TMB).
Thermo Scientific™ Pierce Stop Solution for TMB is 0.16M sulfuric acid for use with the ELISA substrate 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine (TMB).
TMB Stop Solution is 0.16M sulfuric acid for use with the ELISA substrate 3,3«,5,5«-tetramethylbenzidine (TMB). Addition of sulfuric acid stop solution changes the color from blue to yellow, stabilizing the color development to enable accurate measurement of the intensity at 450nm using a spectrophotometer or plate reader.
  • Size: 55mL
  • Sufficient For: five 96-well microplates
  • Application: ELISA
Instructions: Following TMB incubation, add an amount of stop solution equal to the amount of TMB substrate added to each well of the ELISA plate (typically 50 to 100μL per well). Use at full strength.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Stop Solution
Quantità 55 mL
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Content And Storage Store at 2–8°C.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stop Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid