Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Codice prodotto. 11801255 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11801255 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11801255 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21650
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Crosslink amines to sulfhydryls with this water-soluble sulfo-NHS-ester and pyridyldithiol groups on 10-atom spacer arms to form cleavable disulfide bonds with cysteines.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-LC-SPDP is a water-soluble, long-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteines.
Highlights:
  • Forms cleavable disulfide bonds with sulfhydryls
  • Releases a detectable byproduct after reacting with free sulfhydryl groups; by measuring the release of pyridine-2-thione at 343nm, the reaction progression can be monitored
  • Reactive groups: sulfo-NHS ester and pyridyldisulfide
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Sulfhydryl
Cleavable By Thiols
Descrizione Sulfo-LC-SPDP
Peso molecolare 527.57
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 15.7 Å
Content And Storage Upon receipt store at -20°C protected from moisture.
Permeabilità celle No
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Pyridyldisulfide, Sulfo-NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità Water
Formato Standard
Solubile in acqua Yes
Product Type Crosslinker