Learn More
Thermo Scientific™ TNBSA (acido trinitrobenzensolfonico) Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA is a 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol that reacts with primary amines (peptides or amino acids) to yield a soluble colored product, a property useful for various assay methods.
Highlights:
- Couples with primary amines, sulfhydryls and hydrazides in aqueous solution at pH 8, without undesirable side reactions
- Excellent for solution or solid phase analysis
- Suitable for qualitative and quantitative estimation of biomolecules
- λmax = 335nm
- Reacts readily with primary amino groups of amino acids in aqueous format at pH 8 to form yellow adducts
- No colored derivatives are formed with secondary amino acids proline and hydroxyproline
- Colored derivatives are monitored at 345nm and have extinction coefficients in range of 1-1.5 x 104
Specifica
Specifica
| Product Type | TNBSA Solution |
| Reattività chimica | Amine |
| Content And Storage | Storage: Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Label or Dye | Other Label or Dye |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Quantità | 100 mL |
| Forma | Liquid |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.