Learn More
Thermo Scientific™ TNBSA (acido trinitrobenzensolfonico) Pierce™
Codice prodotto. 13427086 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13427086 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13427086 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS28997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Label primary amines (peptides or amino acids) for colorimetric detection (Amax 335nm) using this 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol.
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA is a 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol that reacts with primary amines (peptides or amino acids) to yield a soluble colored product, a property useful for various assay methods.
Highlights:
  • Couples with primary amines, sulfhydryls and hydrazides in aqueous solution at pH 8, without undesirable side reactions
  • Excellent for solution or solid phase analysis
  • Suitable for qualitative and quantitative estimation of biomolecules
  • λmax = 335nm
  • Reacts readily with primary amino groups of amino acids in aqueous format at pH 8 to form yellow adducts
  • No colored derivatives are formed with secondary amino acids proline and hydroxyproline
  • Colored derivatives are monitored at 345nm and have extinction coefficients in range of 1-1.5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type TNBSA Solution
Reattività chimica Amine
Content And Storage Storage: Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
Label or Dye Other Label or Dye
Metodo di rilevamento Colorimetric
Quantità 100 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcol per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.