Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Triethylamine (TEA), Sequencing Grade
Codice prodotto. 11831385 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11831385 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11831385 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 25108
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Bottles of 99.5%-pure TEA (MW 101.2, CAS 121-44-8) liquid (sold by weight); for HPLC use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
Thermo Scientific™ Pierce Triethylamine (TEA) is a high-purity solvent that can be used in certain HPLC protocols, such as weak anion exchange to resolve certain tryptic peptides on a reverse-phase column.
Triethylamine is an ion-pairing reagent that alters selectivity in reverse-phase HPLC separations. By pairing with peptides, it effectively sharpens peaks, resulting in improved peak resolution.
Highlights:
  • >99.5% triethylamine purity, allowing sensitive peptide detection at low UV wavelengths in reverse-phase HPLC peptide separation systems Packaged in amber glass bottles with protective PTFE-lined fluorocarbon caps for reagent integrity
  • Has a low UV absorbance to provide the most sensitive detection across all wavelengths
Properties of Triethylamine
  • Alternate names TEA, Diethylethanamine
  • Molecular formula C6H15N
  • Molecular weight 101.19
  • Density 0.726g/mL
  • CAS: 121-44-8
Ordering Information:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Forma Liquid
Product Line Pierce
Reagent Type Ion Pairing Reagent
Quantità 100 g
Tipo Triethylamine (TEA)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine