Learn More
Thermo Scientific™ Acido trifluoroacetico (TFA) Pierce™
Codice prodotto. 13464279 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 ml
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13464279 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13464279 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 85183
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Bottles of 99.5%-pure TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) liquid (sold by weight); for HPLC use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoroacetic Acid (TFA) is manufactured and tested to meet strict specifications that ensure superior performance for use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
For complex peptide separations, the key to success can be to vary selectivity. Varying mobile phase composition on the same column can change selectivity enough to resolve peptide that would otherwise overlap. The TFA concentration is usually specified as 0.1% for reverse-phase HPLC of peptides. For reproducible separations from run-to-run or from lab-to-lab, it is essential to make concentrations the same.
Highlights:
  • Purity: >99.5% TFA and exceptional clarity allows sensitive, nondestructive peptide detection at low UV wavelengths
  • High-performance packaging: Packaged under nitrogen in amber glass with protective TFE-lined fluorocarbon caps to ensure TFA integrity
  • Choice of formats for convenience: 1mL ampules can prepare 1L of 0.1% v/v TFA solution for the mobile phase in reverse-phase chromatography in moments
Ordering Information:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nome elemento Trifluoroacetic Acid (TFA)
Content And Storage Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Forma Liquido
Reagent Type Ion Pairing Reagent
Quantità 50 ml
Formulazione 99.5% TFA
Product Line Pierce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P315-Consultare immediatamente un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid