Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di calibrazione triplo quadrupolo Pierce™
Codice prodotto. 11380360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11380360 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11380360 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88325
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Calibrate Triple Stage Quadrupole (TSQ) mass spectrometers using a mixture of high purity, ionizable components specifically designed for positive mode calibration.
Thermo Scientific™ Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution is a mixture of high purity, ionizable components specifically designed for positive mode calibration of Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupole instruments.
The Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution is a ready-to-use liquid formulation ideal for quickly performing the required routine calibration to maintain the robust performance of Thermo Scientific Mass Spectrometers. The Triple Quadrupole Calibration Solution is manufactured at an ISO 9001 facility and each lot is quality controlled with strict specifications. The stable solution is provided in a leak-proof, high-purity PTFE bottle.
Highlights
  • Strong peaks — mixture of three tyrosine isotopes in methanol/formic acid solution
  • Ready-to-use — load the reference standard into a syringe and inject into the instrument
  • High-purity — mass spectrometry grade reagents in a a non-leachable container
  • Stable — store at 2° to 8°C for more than one year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Calibration Solution
Product Line Pierce
Content And Storage Store between 2°C and 8°C.
Starting Material Small Molecules
Tipo di prodotto finale Small Molecules
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Calibration
Quantità 10 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol