Learn More
Thermo Scientific™ TSAT (tris-(succinimidyl)aminotriacetate)
Codice prodotto. 10260064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 10260064
Marca: Thermo Scientific™ 33063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A 3-way, short-arm (4.2A) amine-to-amine crosslinker; tris (succinimidyl) aminotriacetate, composed of three NHS-ester groups on short spacer arms; membrane permeable.
Thermo Scientific™ Pierce TSAT is tris(succinimidyl)aminotriacetate, a novel trifunctional crosslinker that contains three short spacers arms linked to a central nitrogen atom, each ending in an amine-reactive NHS-ester group.
Highlights:
  • Reactive group: maleimide
  • Reactive toward: sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable No
Descrizione TSAT
Peso molecolare 482.36
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 4.2 Å
Content And Storage Upon receipt store at 4°C protected from moisture.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homotrifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Solid
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker