Learn More
Thermo Scientific™ Urea
Codice prodotto. 10404185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10404185 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10404185 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 29700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Pure, crystalline urea (CH4N2O), CAS 57-13-6; denaturant with low UV-absorptivity for protein biology methods (elution, solubilization, refolding, storage).
Thermo Scientific™ Pierce Urea is pure, crystalline urea, a protein denaturant with low UV-absorptivity.
Additional Information and Online Ordering
Highlights:
  • Melting point: 132-136°C
  • Specification: A280 <0.100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C.
Forma Powder
Tipo di reagente Chaotrope, Denaturant
Quantità 1 kg
Product Type Urea