Learn More
Globe Scientific Pierceable Stoppers for Vacuum Blood Tubes and Test Tubes
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Temperature Range: −80°C to +121°C
- Superior leak-resistance
- Latex free
- Non-sterile
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 16 mm |
| Product Type | Pierceable Stopper |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | TPE |
| Colore | Blue |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum Blood Tubes and Test Tubes |