Learn More
Azpack™ Accendigas piezoelettrico
Codice prodotto. 12338617
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Accendino a gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12338617 Accendino a gas Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12338617 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 12338617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.23€
    27.64€ / pezzi 1
    Risparmia 6.59€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Functions without flint, fuel, batteries or wires. Azpack™ Piezo Gas Lighter is suitable for use with all common fuel gases.
  • 12,000v double action
  • 225mm total length. (145mm handle and 80mm point)
  • Always ready for use
  • Works without flint, batteries, electric power, resistance or recharging
  • Certified in compliance with the UNI EN ISO: 9001 – 2000 edition standard
  • The gas-lighter satisfies the electromagnetic compatibility requirements and has obtained CE mark certification. (corresponding to directive 89/336/CEE – D.L. 615/96)
Specifica
Product Type Accendino a gas
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per tutti i più diffusi gas carburanti
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Include Combined Wall Bracket and Protector
N. per confezione 1 Ea.