Learn More
Pifithrin-μ, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444298
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16444298
Marca: Medchem Express HY10940
MedChemExpress Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Pifithrin-μ
CAS 64984-31-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H7NO2S
Quantità 10 mg
Sinonimo PFTμ 2-Phenylethynesulfonamide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 108 mg/mL (595.99 mM)
SMILES O=S(C#CC1=CC=CC=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 181.21
Peso formulazione 181.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.