Learn More
Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18631799 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18631799 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18631799 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP269422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.44€
    368.55€ / 1mL
    Risparmia 51.89€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Immunoelectrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Immunoelectrophoresis
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Formulazione Whole antiserum
Specie ospite Pig
Immunogeno Purified normal IgG isolated from pooled rabbit serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Metodo di purificazione Whole Antiserum
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Ricostituzione Reconstitute by adding 1 mL sterile distilled water. Working dilutions are prepared by adding sterile phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2).
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Lyophilized
Linea di prodotti Novus