Learn More
PIGM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PIGM
Concentrazione 0.45 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20421-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20421-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
PIGM encodes a transmembrane protein that is located in the endoplasmic reticulum and is involved in GPI-anchor biosynthesis. The glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor is a glycolipid which contains three mannose molecules in its core backbone. The GPI-anchor is found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. PIGM encodes a mannosyltransferase, GPI-MT-I, that transfers the first mannose to GPI on the lumenal side of the endoplasmic reticulum.
Specifica
Specifica
PIGM
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8C2R7, Q9EQY6, Q9H3S5
67556, 79112, 93183
PIGM Fusion Protein Ag14245
Primary
-20°C
PIGM
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GPI mannosyltransferase 1, GPI mannosyltransferase I, GPI MT I, PIG M, PIGM
PIGM
IgG
Antigen Affinity Chromatography