Descrizione
- With quarter-open flute 25 %, for lightly sticking products
- With half-open flute 50 %, for heavily sticking products
Specifica
Specifica
| Product Type | Pigment Lance |
| Materiale | Stainless Steel (V4A, AISI 316) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 9.23 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 273 mL |
| No. of Chambers | 1 |
| Certificazione/Conformità | DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Pastes, Pigments and Agglomerating Bulk Goods, All-Level Sample |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.18 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.18 in. |
| Vedi altri risultati |