Learn More
Pikachurin Mouse anti-Human, Clone: 1C6D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Pikachurin |
---|---|
Clone | 1C6D12 |
Concentrazione | 2 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807925
|
Proteintech
66232-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897915
|
Proteintech
66232-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This monoclonal antibody detects two bands of 111 kDa and 55-60 kDa. The lower-molecular-weight band has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.Specifica
Pikachurin | |
2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin | |
EGFLAM | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1C6D12 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q63HQ2 | |
133584 | |
Pikachurin Fusion Protein Ag6362 | |
Primary | |
-20°C | |
EGFLAM |