Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Speed up PCR and qPCR applications with Piko 24-well PCR Plates, with ultra-thin wall (UTW) technology to dramatically reduce the thickness of the well walls.
145.00€ - 536.00€
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Product Line Piko
Colore White
Product Type PCR Microplate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
10056769
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPL0961
White 96
536.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15206217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPL096150
White 96
145.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Piko PCR Plates are a family of PCR plates which have the footprint of a microscope slide. We have not only shrunk the size of the plate, but dramatically reduced the thickness of the well walls utilizing our patented ultra-thin wall (UTW) technology.
Highlights
  • Ultra Thin Wall (UTW) for fast PCR/qPCR applications
  • Low profile
  • Designed for use with the Piko and PikoReal 24-well thermal cyclers
  • Plates can be snapped into the plate frame to create a standard 96-well plate
  • Compatible with standard multi-channel pipettes and liquid-handling platforms
  • Well spacing and footprint conform to industry (ANSI) dimensions
Specifica
Specifica
No Barcode
Piko
PCR Microplate
Polypropylene
Standard
Certified RNase/DNase-free
White
Piko Thermal Cycler, PikoReal Real-Time PCR System
96