Learn More
Pilaralisib analogue, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16454398 10 mg 10mg
16450717 50 mg 50mg
16415296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16454398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11105
MedChemExpress Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Specifica
Materiale o nome chimico Pilaralisib analogue
CAS 956958-53-5
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H16N6O2S2
Quantità 10 mg
Sinonimo XL147 analogue
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.48 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 448.52
Peso formulazione 448.52
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only