Learn More
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452206 500 mg 500mg
16418436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452206 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0726
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H17ClN2O2
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM)
SMILES CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 244.72
Peso formulazione 244.72
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only