Learn More
Pilocarpine hydrochloride, 99.3%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447122 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447122 10 g
11427122 1 g
11437122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447122 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215189210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 54-71-7
Formula molecolare C11H17ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.72
Numero MDL MFCD00012722
InChI Key RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Sinonimo pilocarpine hydrochloride, +-pilocarpine hydrochloride, pilocarpal, pilocar, pilocar smp, almocarpine, pilomiotin, pilovisc, pilocel, pilocarpine hcl
PubChem CID 5909
IUPAC Name hydrogen (3S,4R)-3-ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC[C@H]1[C@@H](CC2=CN=CN2C)COC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pilocarpine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 0.993
Quantità 10 g
Peso formulazione 244.7
Forma fisica Crystalline