Learn More
Pilsicainide Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pilsicainide Hydrochloride |
| CAS | 88069-49-2 |
| Formula molecolare | C17H24N2O . HCl |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3 |
| IUPAC Name | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acetamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.8 |
| Peso formulazione | 308.1655 |