Learn More
Pimavanserin, Mikromol™
Descrizione
Pimavanserin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pimavanserin |
| CAS | 706779-91-1 |
| Nomi componenti o analita | Pimavanserin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C25 H34 F N3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30) |
| SMILES | CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1 |
| IUPAC Name | 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-3-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea |
| Vedi altri risultati |