Learn More
Pimecrolimus, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441977 50 mg 50mg
16415828 10 mg 10mg
16426296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16441977 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13723
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Specifica
Materiale o nome chimico Pimecrolimus
Forma fisica Solid
CAS 137071-32-0
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H68ClNO11
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SDZ-ASM 981
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molecular Weight (g/mol) 810.45
Peso formulazione 810.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only