Learn More
Pimelic Acid, 98%
Codice prodotto. 10571761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10571761
Marca: Thermo Scientific Acros 131231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-16-0
Formula molecolare C7H12O4
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Numero MDL MFCD00004425
InChI Key WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
PubChem CID 385
ChEBI CHEBI:30531
IUPAC Name heptanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pimelic acid
Punto di fusione 103.0°C to 106.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 212.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2C(CH2)5CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, IV, 2003
Indice di Merck 15, 7543
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,practically insoluble in cold benzene
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pimelic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.