Learn More
Pimelic acid, 98%
Descrizione
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
Solubility
Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Notes
Store away from oxidizing agents and light. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pimelic acid |
| Punto di fusione | 102°C to 106°C |
| Densità | 1.329 |
| Punti di ebollizione | 212°C (10 mmHg) |
| Formula lineare | HO2C(CH2)5CO2H |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 1210024 |
| Indice di Merck | 14,7431 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
| Peso formulazione | 160.17 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.