Learn More
Pimobendan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460818
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460818 5 mg 5mg
16438418 10 mg -
16404307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16460818 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0204
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Pimobendan
CAS 74150-27-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18N4O2
Quantità 5 mg
Sinonimo UD-CG115
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molecular Weight (g/mol) 334.37
Peso formulazione 334.37
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only